CLS3991
Corning® 96 well NBS™ Microplate
flat bottom, black polystyrene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Scegli un formato
330,00 €
Scegli un formato
About This Item
330,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
black bottom
black polystyrene
flat bottom
polystyrene
Sterilità
non-sterile
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
Confezionamento
case of 100
pack of 25
bag of 5 ×
Produttore/marchio commerciale
Corning 3991
Volume massimo
360 μL
Misura
96 wells
Volume pozzetto
360 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Volume d’esercizio
200 μL
Colore
black
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Tipo di binding
NBS™ (non-binding surface)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)