A7981
Anti-Aromatase
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ARO, Anti-CYP XIX, Anti-CYP19A1 (Cytochrome P450, Family 19, Subfamily A, Polypeptide 1), Anti-Estrogen Synthase, Anti-P-450 Aromatase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 50-55 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells transfected with Aromatase
western blot: 0.5-1 μg/mL using human placenta tissue lysate
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CYP19A1(1588)
Descrizione generale
Anti-Aromatase specifically recognizes human aromatase (50-55 kDa).
Applicazioni
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)