A6814
α-Amylase from Bacillus sp.
powder, ≥400 units/mg protein (Lowry)
Sinonimo/i:
1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
Scegli un formato
187,00 €
Scegli un formato
About This Item
187,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
Bacillus sp.
Stato
powder
Attività specifica
≥400 units/mg protein (Lowry)
PM
58-62 kDa
Solubilità
H2O: soluble 1.0 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Definizione di unità
Altre note
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.