Vai a
10070
α-Amylase from Bacillus sp.
powder, yellow-brown, ~50 U/mg
Caratteristiche di sostenibilità
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
103,00 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
339,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-565-6
NACRES:
NA.54
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
~50 U/mg
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
specific activity
~50 U/mg
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
color
yellow-brown
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in starch hydrolysis research. For more information see the article in biofiles.
Other Notes
Applications in (selective) hydrolysis/condensations of glycosidic bonds.
One unit corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmole maltose per minute at pH 6.9 at 25 °C (starch CAS 9005-25-8).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A455110069A6814
α-Amilasi lyophilized powder, 500-1,500 units/mg protein, 93-100% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
A4551
α-Amilasi
description
powder, yellow-brown, ~50 U/mg
description
lyophilized powder, 500-1,500 units/mg protein, 93-100% (SDS-PAGE)
description
powder, yellow-brown, ~380 U/mg
description
powder, ≥400 units/mg protein (Lowry)
specific activity
~50 U/mg
specific activity
500-1,500 units/mg protein
specific activity
~380 U/mg
specific activity
≥400 units/mg protein (Lowry)
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
color
yellow-brown
color
-
color
yellow-brown
color
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Amylase from Bacillus sp.
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Welche Uniprot Nummer hat dieses Protein?
    1 risposta
    1. Unfortunately, this product does not have a UniProt number.