A5330
N-Acetyl-L-tryptophan 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl ester
≥99% (TLC), powder
Sinonimo/i:
L-732,138
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Punto di fusione
147-148 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)OCc3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C22H18F6N2O3/c1-12(31)30-19(8-14-10-29-18-5-3-2-4-17(14)18)20(32)33-11-13-6-15(21(23,24)25)9-16(7-13)22(26,27)28/h2-7,9-10,19,29H,8,11H2,1H3,(H,30,31)/t19-/m0/s1
BYYQYXVAWXAYQC-IBGZPJMESA-N
Informazioni sul gene
human ... TACR1(6869)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?