MABT167
Anti-Transgelin/SM22a Antibody, clone 20F2.2
clone 20F2.2, from mouse
Sinonimo/i:
Transgelin, 22 kDa actin-binding protein, Protein WS3-10, Smooth muscle protein 22-alpha, SM22-alpha, SM22a
Scegli un formato
391,00 €
Spedizione prevista il12 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
391,00 €
Spedizione prevista il12 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
20F2.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAGLN(6876)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Transgelin/SM22a in NIH/3T3 cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Transgelin/SM22a in 10 µg of U20S cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
U20S cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1