A4929
N,N′-Bis(acryloyl)cystamine
BioReagent, suitable for electrophoresis
Sinonimo/i:
2,2′-(Bisacrylamino)diethyl disulfide, BAC, Bis(2-acrylamidoethyl) disulfide
Scegli un formato
570,00 €
Disponibile per la spedizione il09 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
570,00 €
Disponibile per la spedizione il09 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Stato
powder
Compatibilità
suitable for electrophoresis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C10H16N2O2S2/c1-3-9(13)11-5-7-15-16-8-6-12-10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2,(H,11,13)(H,12,14)
DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.