Documenti fondamentali
A4778
Sigma-Aldrich
Adenylosuccinic acid sodium salt
~96% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18N5O11P
Numero CAS:
Peso molecolare:
463.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Saggio
~96% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].OC1C(O)C(OC1COP(O)(O)=O)n2cnc3c(NC(CC(O)=O)C(O)=O)ncnc23
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)