Documenti fondamentali
57661
Raccordo a T
bore 0.020 in., 10-32 thread
Sinonimo/i:
Upchurch PEEK Fingertight Union
Scegli un formato
1 EA
47,00 €
47,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
47,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
47,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Foro
0.020 in.
Raccordi
10-32 thread
Descrizione generale
I raccordi a T in PEEK devono lavorare a 4000 ψ (281 kg/cm2). Includono una vite con dado e una ferrula Fingertight III.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
András Domokos et al.
International journal of pharmaceutics, 581, 119297-119297 (2020-04-04)
An end-to-end continuous pharmaceutical manufacturing process was developed for the production of conventional direct compressed tablets on a proof-of-concept level for the first time. The output reaction mixture of the flow synthesis of acetylsalicylic acid was crystallized continuously in a