Documenti fondamentali
SRP0159
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (1-21) human
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
HIST1H3E, Histone H3.1
Scegli un formato
160 NMOL
267,00 €
267,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
160 NMOL
267,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
267,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
aqueous solution
PM
~2 kDa
Confezionamento
pkg of 160 nmol
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3E(8353)
Categorie correlate
Applicazioni
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3, K4,K9, methyltransferases for drug discovery and HTS applications
Stato fisico
Supplied as water solution, 800 μM
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube to recover full content of the tube. Aliquot into single use aliquots. Store remaining product in aliquots at -70°C. Note: Avoid freeze/thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
(R)-PFI-2 ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1408
(R)-PFI-2
Histone from calf thymus
Roche
10223565001
Histone
PTMs on H3 variants before chromatin assembly potentiate their final epigenetic state.
Loyola A
Molecular Cell, 24(2), 309-316 (2006)
The differential mobilization of histones H3.1 and H3.3 by herpes simplex virus 1 relates histone dynamics to the assembly of viral chromatin.
Conn KL
PLoS Pathogens, 9(10), e1003695-e1003695 (2013)
The program for processing newly synthesized histones H3.1 and H4.
Campos EI
Nature Structural and Molecular Biology, 17(11), 1343-1351 (2010)
Hideaki Tagami et al.
Cell, 116(1), 51-61 (2004-01-14)
Deposition of the major histone H3 (H3.1) is coupled to DNA synthesis during DNA replication and possibly DNA repair, whereas histone variant H3.3 serves as the replacement variant for the DNA-synthesis-independent deposition pathway. To address how histones H3.1 and H3.3
The histone variant H3.3 marks active chromatin by replication-independent nucleosome assembly.
Ahmad K and Henikoff S
Molecular Cell, 9(6), 1191-1200 (2002)