A4535
5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
suitable for fluorescence
Sinonimo/i:
1,5-EDANS, N-(Aminoethyl)-5-naphthylamine-1-sulfonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
[Na+].NCCNc1cccc2c(cccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H14N2O3S.Na/c13-7-8-14-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(15,16)17;/h1-6,14H,7-8,13H2,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
HGWRACRQRUQQGH-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?