Documenti fondamentali
730475
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene
97%
Scegli un formato
1 G
49,80 €
49,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
49,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4BrF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
49,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.495
Densità
1.676 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,7H
WRTTUKLMUOEXBS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)