Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 405,00 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.490,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 2.300,00 € |
Informazioni su questo articolo
405,00 €
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
mol wt
major subunit ML 19,889, minor subunit MH 22,200, native ~481.2 kDa (24 subunits, approx. 20 kDa each)
color
clear to slightly hazy, solution
storage temp.
2-8°C
Application
- to determine its partition coefficients in phase systems
- in NaCl for iron loading of cultured cells
- in in situ liquid scanning transmission electron microscope for imaging the interface of biology and nanotechnology
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form saline solution | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| mol wt major subunit ML 19,889, native ~481.2 kDa (24 subunits, approx. 20 kDa each), minor subunit MH 22,200 | mol wt H subunit ~21 kDa, L subunit ~19 kDa | mol wt A subunit 75 kDa, B subunit 65 kDa | mol wt glycoprotein 66 kDa, subunit 16 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| color clear to slightly hazy, solution | color red to brown | color - | color - |
| sterility 0.2 μm filtered | sterility sterile-filtered | sterility - | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apoferritin from equine spleen
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?