Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 121,00 € |
25000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 248,00 € |
50000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 455,00 € |
100000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 817,00 € |
Informazioni su questo articolo
121,00 €
biological source
sweet potato
Quality Segment
type
Type I-B
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥750 units/mg protein (E1%/280)
greener alternative product score
old score: 57
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
≥7.0 mg/mL
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- in the hydrolysis of starch and starch-pectin combinations
- for comparing amylases from different sources in Staphylococcus aureus SH1000 biofilm inhibition and reduction assay[1]
- for selenium speciation in samples
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source sweet potato | biological source Aspergillus sp. (A. oryzae) | biological source - | biological source - |
| specific activity ≥750 units/mg protein (E1%/280) | specific activity ≥800 FAU/g | specific activity - | specific activity ≥150 units/mg protein (biuret) |
| concentration ≥7.0 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| form ammonium sulfate suspension | form aqueous solution | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Amylase from sweet potato
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?