Documenti fondamentali
A2478
Sigma-Aldrich
APHA Compound 8
solid, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(1-Methyl-4-phenylacetyl-1H-2-pyrrolyl)-N-hydroxy-2-propenamide
Scegli un formato
1 MG
149,00 €
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
149,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
APHA Compound 8, ≥98% (HPLC), solid
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cn1cc(cc1\C=C\C(=O)NO)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H16N2O3/c1-18-11-13(10-14(18)7-8-16(20)17-21)15(19)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-8,10-11,21H,9H2,1H3,(H,17,20)/b8-7+
UFQOXIMRSMFQRI-BQYQJAHWSA-N
Azioni biochim/fisiol
HDAC (histone deacetylase) inhibitor.
One of a class of aroyl pyrrole hydroxy amide (APHA) compounds showing histone deacetylase (HDAC) inhibition, Compound 8 is the most potent and HDAC class I-selective.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Seiji Kuroda et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 17, 612-621 (2020-04-18)
Non-toxic herpes simplex virus (HSV) vectors can be generated by functional deletion of all immediate-early (IE) genes, providing a benign vehicle with potential for gene therapy. However, deletion of multiple IE genes raises manufacturing concerns and thus limits clinical application