Documenti fondamentali
L030000
Sigma-Aldrich
ETT Activator
0.25 M
Sinonimo/i:
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
Scegli un formato
6 X 450 ML
464,00 €
4 X 2 L
993,00 €
4 X 2.5 L
1.160,00 €
4 X 4 L
1.990,00 €
200 L
21.550,00 €
464,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 X 450 ML
464,00 €
4 X 2 L
993,00 €
4 X 2.5 L
1.160,00 €
4 X 4 L
1.990,00 €
200 L
21.550,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
464,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Concentrazione
32-35 g/L (ETT content, titration)
Impurezze
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
Stringa SMILE
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Nota sulla preparazione
Acetonitrile / 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole 100 / 3 (v/w)
Altre note
Activator solution, containing 5-(Ethylthio)-1H- tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Oxidizer 0.02 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sigma-Aldrich
L060080
Oxidizer
DCI Activator 0.25 M
Sigma-Aldrich
L032000
DCI Activator
TCA Deblock
Sigma-Aldrich
L020000
TCA Deblock
Cap A configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sigma-Aldrich
L040080
Cap A
Cap A configured for ABI
Sigma-Aldrich
L040030
Cap A