Documenti fondamentali
S2255
Sigma-Aldrich
Safranin O
Dye content ≥85 %, Powder
Sinonimo/i:
Basic Red 2, Cotton Red, Gossypimine, Safranin T, Safranin Y or A
Scegli un formato
25 G
131,00 €
100 G
267,00 €
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
131,00 €
100 G
267,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H19ClN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.84
Colour Index:
50240
Beilstein:
3924099
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Safranin O, Dye content ≥85 %
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, ≥85%
tecniche
microbe id | staining: suitable
pH
10 (20 °C, 10 g/L)
Solubilità
water: 1 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
εmax
1250-1650 at 530-534 nm in 50% ethanol
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Safranin O is a cationic dye, which displays less significant metachromasia. It is used to detect any variations in articular disease.[1] Safranin O binds specifically to polyanions.[2] It detects the amount of proteoglycan present in cartilages.[1] Safranin O is used as a marker for glycosaminoglycan depletion in osteoarthritis.[2] Safranin is used as a counter stain in Gram staining.[3]
Applicazioni
Safranin O has been used in the histological analysis of femurs.[4][5][6] It has also been used to detect the presence of glycosaminoglycans in the inner body of meniscus structures.[7]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Crystal Violet certified by the Biological Stain Commission
Sigma-Aldrich
C0775
Crystal Violet
Maria D
Introduction to Diagnostic Microbiology for the Laboratory Sciences (2014)
Delivery of PDGF-B and BMP-7 by mesoporous bioglass/silk fibrin scaffolds for the repair of osteoporotic defects
Yufeng Zhang
Biomaterials (2012)
A new modification and application of the Gram stain
Hucker GJ
Journal of Bacteriology, 6(4), 395-395 (1921)
Paul A. Banaszkiewicz
Classic Papers in Orthopaedics (2014)
Classic Papers in Orthopaedics (2014)