Merck
912
Fast Red Violet LB Base Solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
15 mg/mL
pH
<1.0
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1N
InChI
1S/C14H13ClN2O/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)16)17-14(18)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,16H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
OIDXADKOPPNJOB-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as a kit component in Procedure 91 for the demonstration of specific esterase activity in peripheral blood smears or paraffin sections.
Other Notes
Fast Red violet LB base, 15 mg/mL in 0.4 mol/L hydrochloric acid with stabilizer
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)