Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 435,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
435,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiApplication
Leukocyte Alkaline Phosphatase (LAP) kits are intended for the qualitative demonstration of alkaline phosphatase activity in white blood cells.
Peripheral blood or bone marrow preparations are fixed to a microscope slide. The film is then incubated in a mixture of naphthol AS-MX phosphate alkaline solution with fast blue RR salt. The resulting blue, insoluble, granular dye deposit indicates sites of alkaline phosphatase activity.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Quality Level 500, 600 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| dilution (for histology) | dilution (for histology) | dilution (for histology) | dilution (for histology) |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leukocyte Alkaline Phosphatase Kit
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 85L2-1KT | 04061833032572 |
| 85L2-PART1 | 04061824389739 |