Documenti fondamentali
85775
Sigma-Aldrich
Stearyl stearate
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Stearic acid stearyl ester
Scegli un formato
1 G
244,00 €
5 G
966,00 €
244,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
244,00 €
5 G
966,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)16COO(CH2)17CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.96
Beilstein:
1807499
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
244,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
powder
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H72O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-35H2,1-2H3
NKBWPOSQERPBFI-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Dorothy M Duffy et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(18), 7630-7636 (2004-08-25)
Living organisms can control the size, shape, and structure of minerals. Attempts to reproduce this biological control in the laboratory often use Langmuir monolayers of long-chain carboxylic acids. We use large-scale molecular dynamics simulations to calculate the interfacial energies of
K Maeda et al.
Journal of chromatography, 221(2), 199-204 (1980-12-12)
A gas chromatographic--mass spectrometric analysis was used to separate and identify abnormal compounds in the nail of psoriatic patients. The nail was extracted with heated ethanol, and the extract was analyzed with and without trimethylsilylation. Tetradecanoic acid octadecyl ester, hexadecanoic