Documenti fondamentali
84959
Sigma-Aldrich
L-Serine
≥99.5% (NT), suitable for cell culture, BioUltra
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
Scegli un formato
25 G
131,00 €
100 G
420,00 €
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
131,00 €
100 G
420,00 €
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.09
Beilstein:
1721404
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
L-Serine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.5% (NT)
Stato
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D +13.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Perdita
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
Colore
white
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in 1 M HCl
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
Stringa SMILE
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Applicazioni
  • Effect of SlSAHH2 on metabolites in over-expressed and wild-type tomato fruit.: Research focused on the metabolite variations in genetically modified tomatoes, including the impact of L-Serine in metabolic engineering to enhance nutritional values and stress resistance (Yang et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase.
Altre note
Synthesis of labels for protonation studies by Fourier Transform infrared methods[1]; Stabilizes mung bean nuclease at pH values below seven[2]; Amino acid spacing in isotachophoresis on polyacrylamide gel - a critical evaluation[3]; Growth requirement of various microorganisms[4]
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
L-prolina BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sigma-Aldrich
81709
L-prolina
L-Serine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1103
L-Serine
L-Serine
Millipore
5650
L-Serine
L-Phenylalanine BioUltra, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
78019
L-Phenylalanine
L-serina EMPROVE® EXPERT Ph Eur,USP
SAFC
1.07647
L-serina
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
Bacteriorhodopsin: fourier transform infrared methods for studies of protonation of carboxyl groups.
G Dollinger et al.
Methods in enzymology, 127, 649-662 (1986-01-01)
Amino acid spacing in isotachophoresi; on polyacrylamide gel: a critical evaluation.
N Y Nguyen et al.
Analytical biochemistry, 94(1), 202-210 (1979-04-01)
Theory of protein solubility.
T Arakawa et al.
Methods in enzymology, 114, 49-77 (1985-01-01)
Kenji Hashimoto et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 29(5), 767-769 (2005-06-09)
Several lines of evidence suggest that D-serine, an endogenous agonist of the glycine site on the NMDA receptors, might play a role in the pathophysiology of schizophrenia. The purpose of this study was to determine whether levels of D- and