77011
(S)-γ-Caprolactone
≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
(−)-γ-Hexalactone, (5S)-5-Ethyldihydro-2(3H)-furanone, (5S)-5-Ethyloxolan-2-one, (S)-γ-Ethyl-γ-butyrolactone, (S)-4-Hexanolide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.5% (GC)
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D -51±1°, c = 1 in methanol
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥95.0% (GC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC[C@H]1CCC(O1)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-5-3-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
JBFHTYHTHYHCDJ-YFKPBYRVSA-N
Azioni biochim/fisiol
gamma-Caprolactone is occasionally found as a volatile component of human urine and has been found in the polar fraction of human blood. Biological fluids such as blood and urine have been shown to contain a large number of components apparently present in all individuals. It is a promotor of the growth of biocontrol bacteria and a metabolite of a new assimilative pathway.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)