Vai a
31389
Destrano
Mr ~40,000
Sinonimo/i:
DESTRANO 40
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
97,60 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
356,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1220,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C6H10O5)n
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
97,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~40,000
technique(s)
cryopreservation: suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable
loss
≤7% loss on drying
color
white
mp
483  °C ((901 °F ))
solubility
water: 1.5, clear, colorless
absorption
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
suitability
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
sample preparation
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
I destrani appartengono alla categoria dei polisaccaridi composti per lo più da unità di glucosio, nello specifico unità di D-glucosio unite da legami alpha-(1-6). Il loro peso molecolare elevato e la loro struttura specifica dipendono dal ceppo microbico da cui sono prodotti. Questi omopolisaccaridi sono prodotti per azione delle destransucrasi extracellulari, enzimi naturalmente presenti nei batteri lattici appartenenti a generi quali Leuconostoc, Lactobacillus, Streptococcus, Weissella, e Pediococcus. Grazie alle loro molteplici proprietà, i destrani trovano impiego in svariati ambiti, tra cui la ricerca biochimica, quella in biologia cellulare e nel drug delivery nonché nel campo dell′elettroforesi su gel.
Application
Il destrano da Leuconostoc spp. è stato impiegato:
  • come componente aggiuntivo di una sospensione in acqua di mare di embrioni per preparare il campione in un esperimento di microscopia crioelettronica (cryo-imaging)
  • come sostanza in cui immergere le code delle larve di zebrafish per la crioimmobilizzazione
  • nella sintesi di destrano modificato con vinilsolfone (DX-VS)
  • nella sintesi di destrani funzionalizzati con metacrilato mediante legame estereo (DX-O-MeA)
  • come integratore nel terreno per colture tissutali NCTC-135 per la preparazione del terreno di perfusione.
Il destrano è un glucano ramificato composto da unità di glucosio lineari legate α(1→6) e ramificazioni che iniziano dai legami α (1→3). Le dimensioni del destrano variano da 10.000 a 150.000 Kd. I destrani vengono utilizzati in molte applicazioni come espansori di volume, stabilizzatori, componenti di matrici, piattaforme di collegamento, lubrificanti e componenti di strutture fisiche.
Il destrano 40 è usato nello sviluppo di nuove soluzioni di conservazione per il trapianto d′organo. Il destrano 40 può essere usato per determinare la compattezza delle cellule e i parametri di flusso attraverso gli strati cellulari. Il destrano 40 è usato come espansore colloidale del volume del plasma.
Biochem/physiol Actions
- Equilibrio osmotico: Il destrano concorre a mantenere l′equilibrio osmotico innalzando la concentrazione dei soluti in soluzione. Ciò impedisce l′eccessivo spostamento di acqua attraverso le membrane cellulari, salvaguardando così l′integrità e la funzione delle cellule.
- Crioprotezione: Il destrano agisce come crioprotettore formando una barriera protettiva attorno alle cellule e ai tessuti durante il congelamento. Questa barriera impedisce la formazione di cristalli di ghiaccio, che potrebbero danneggiare le membrane e le strutture cellulari.
- Controllo della viscosità: Il destrano è in grado di modificare la viscosità delle soluzioni aumentandone il peso molecolare. La variazione della viscosità influisce sulle proprietà di flusso della soluzione, risultato che fa del destrano un valido strumento per controllare la densità delle soluzioni in numerosi processi.
- Drug Delivery: Il destrano modificato viene utilizzato come vettore per la veicolazione controllata di farmaci. I destrani possono incapsulare i farmaci e rilasciarli gradualmente, aumentandone in questo modo la solubilità e controllandone i profili di rilascio, con un miglioramento degli esiti terapeutici.
- Elettroforesi su gel Il destrano aumenta la densità delle soluzioni di caricamento del campione in gel elettroforesi. L′aumento della densità agevola l′ingresso dei campioni nella matrice del gel, determinando una maggiore precisione nella separazione delle molecole in base alla dimensione e alla carica nel corso dell′elettroforesi.
- Stabilizzazione enzimatica: Il destrano stabilizza gli enzimi fornendo loro un ambiente protettivo. Il destrano forma attorno agli enzimi una matrice stabile, incrementandone l′attività e prolungandone la durata in numerose reazioni biochimiche. Una tale protezione impedisce la denaturazione e l′inattivazione dell′enzima, che è messo nelle condizioni di esercitare la propria azione in maniera più efficace.
Features and Benefits
  • Destrano con un peso molecolare medio di 40.000
  • Completamente solubile in acqua, DMSO, formammide, glicole etilenico e glicerolo
  • Versatile e adattabile ad un′ampia varietà di applicazioni di laboratorio e di ricerca
Other Notes
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di destrani disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
313923139031388
Destrano Mr ~40,000
Sigma-Aldrich
31389
Destrano
Destrano Mr 450,000-650,000
Sigma-Aldrich
31392
Destrano
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
31390
Destrano
Destrano Mr ~6,000
Sigma-Aldrich
31388
Destrano
description
Mr ~40,000
description
Mr 450,000-650,000
description
Mr ~70,000
description
Mr ~6,000
technique(s)
cryopreservation: suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 1.5, clear, colorless
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: 0.75 g/5mL, clear
solubility
water: 1.5 g/10 mL, colorless to faintly yellow
suitability
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides
suitability
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides, suitable for microfluidics/nanofluidics
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Destrano
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf