Documenti fondamentali
74378
Sigma-Aldrich
(2-Nonen-1-yl)succinic anhydride
suitable for electron microscopy
Sinonimo/i:
Dihydro-3-(nonen-1-yl)-2,5-furandione, Nonenylsuccinic anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Livello qualitativo
tecniche
electron microscopy: suitable
Densità
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
Tipo di lipide
unsaturated FAs
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C\CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C13H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12(14)16-13(11)15/h7-8,11H,2-6,9-10H2,1H3/b8-7+
CIMXGTDNUHWJCZ-BQYQJAHWSA-N
Applicazioni
For use in Spurr embedding technique.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
294.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
146 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Designing multi-viscosity embedding media utilizing novel resin/anhydride/catalyst combinations.
J A Mascorro et al.
Microscopy research and technique, 20(1), 105-106 (1992-01-01)