407208
3,4-epossicicloesilmetil 3,4-epossicicloesancarbossilato
Sinonimo/i:
Acido 3,4-epossicicloesancarbossilico (3′,4′-epossicicloesil)metil, Acido 3,4-epossicicloesancarbossilico (3,4-epossicicloesilmetil) estere
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
viscous liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
Punto di fusione
−37 °C (lit.)
Densità
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(OCC1CCC2OC2C1)C3CCC4OC4C3
InChI
1S/C14H20O4/c15-14(9-2-4-11-13(6-9)18-11)16-7-8-1-3-10-12(5-8)17-10/h8-13H,1-7H2
YXALYBMHAYZKAP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Può essere sintetizzato per reazione tra il 3′-cicloesenilmetil 3-cicloesencarbossilato e l′acido peracetico. Il suo scheletro alifatico e la sua struttura molecolare gli conferiscono una serie di proprietà di notevole interesse applicativo, quali: stabilità termica, resistenza alle intemperie e conducibilità elettrica.
Applicazioni
- diluente reattivo o come agente di cross-linking nella preparazione di compositi epossidici ritardanti di fiamma, che trovano impiego nei settori dei materiali elettrici, delle fibre tessili, dell′elettronica e dei trasporti.
- Monomero nella sintesi di gel polimerici che trovano applicazione nei sistemi a rilascio controllato, nella veicolazione di farmaci e nei sensori.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C - closed cup