Vai a
21742
4-Nitrophenyl octanoate
≥90.0% (GC), liquid
Sinonimo/i:
4-Nitrophenyl caprylate, Caprylic acid 4-nitrophenyl ester, Octanoic acid 4-nitrophenyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
62,10 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
136,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.30
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8989916
62,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Nitrophenyl octanoate, ≥90.0% (GC)
Quality Segment
assay
≥90.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.510
density
1.095 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-2-3-4-5-6-7-14(16)19-13-10-8-12(9-11-13)15(17)18/h8-11H,2-7H2,1H3
InChI key
GGIDEJQGAZSTES-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N4377N8130N3627
assay
≥90.0% (GC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
density
1.095 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.510
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)