Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 25,80 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 47,70 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 129,00 € |
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 514,00 € |
Informazioni su questo articolo
25,80 €
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC and titration)
form
powder
mp
168-172 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI key
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC and titration) | assay 98% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility methanol: soluble 250 mg/10 mL, clear, faintly yellow to yellow |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| mp 168-172 °C (lit.) | mp 168-172 °C (lit.) | mp 220-230 °C (dec.) (lit.) | mp 155-158 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dinitrosalicylic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?