Documenti fondamentali
62315
Sigma-Aldrich
Lipid Crimson
for microscopy
Sinonimo/i:
1-(4-[Phenylazo]phenylazo)-2-methylaminonaphthalene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H19N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
for microscopy
Stringa SMILE
CNc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C23H19N5/c1-24-22-16-11-17-7-5-6-10-21(17)23(22)28-27-20-14-12-19(13-15-20)26-25-18-8-3-2-4-9-18/h2-16,24H,1H3/b26-25+,28-27+
NVNDCGNXYIBOLU-PAMTUDGESA-N
Applicazioni
Lipid Crimson is used as a lipoprotein stain for microscopy.
Altre note
Lipoprotein stain[1]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S Raymond et al.
Science (New York, N.Y.), 151(3708), 346-347 (1966-01-21)
Lipoproteins of serum stained before electrophoresis gave distinct patterns in acrylamide gel of 3-percent concentration. Samples compared in parallel on gel slabs showed qualitative differences in migration rates of beta-lipoprotein bands.