Documenti fondamentali
PHL89317
Magnolol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2,2′-Bichavicol, 5,5′-Diallyl-2,2′-biphenyldiol
Scegli un formato
20 MG
301,00 €
301,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
301,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
301,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
Oc1ccc(CC=C)cc1-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-17(19)15(11-13)16-12-14(6-4-2)8-10-18(16)20/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
VVOAZFWZEDHOOU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Azioni biochim/fisiol
Magnolol is a bioactive plant component isolated from the root and stem bark of Magnolia officinalis with antifungal, antibacterial and antioxidant effects. Magnolol also demonstrates anti-inflammatory activity by interferring with NF-κB signaling. It also appears to have anti-inflammatory properties related to vascular disorders such as atherosclerosis due to its ability to inhibit IL-6-induced STAT3 activation.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)