54326
Lipase B Candida antarctica immobilized on Immobead 150, recombinant
≥1800 U/g
Sinonimo/i:
Candida lipase, Immobilized lipase, Recombinant lipase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
fungus (Candida antarctica)
Ricombinante
expressed in Aspergillus oryzae
Forma fisica
beads
Attività specifica
≥1800 U/g
tecniche
analytical sample preparation: suitable
Colore
white to off-white
applicazioni
life science and biopharma
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
fungus ... LIPB(1170790)
Descrizione generale
Lipase B from Candida antarctica (CAL-B) is a serine hydrolase, α/β-hydrolase, and is a member of the lipase family. CAL-B is composed of an α/β-hydrolase fold and the active site contains a Ser-His-Asp catalytic triad.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3