Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
Per informazioni sul prodotto 94129, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
beads
loss
≤10% loss on drying
particle size
0.15-0.50 mm
storage temp.
−20°C
Application
Immobead 150 0.15-0.30 mm particle size, a resin for enzyme/protein immobilization, is used for covalent binding of enzymes such as lipases. Bound enzymes are easy to repurify and use in industrial applications.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?