Documenti fondamentali
51309
Sigma-Aldrich
TRIS borate-EDTA buffer concentrate, long run
for Northern and Southern blotting, solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
solution
Qualità
10× concentrate
ready-to-use solution
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
TBE (Tris/Borate/EDTA) Buffer is commonly used in nucleic acid electrophoresis. This solution is effective under slightly basic conditions, which keeps DNA deprotonated , water-soluble, and protected from degradation. This concentrate can be easily diluted to 1x or 0.5x before use (with molecular biology grade water).
Applicazioni
Suitable for use as running buffer for nucleic acid electrophoresis, which may be part of Northern and Southern blot hybridization procedures.
Componenti
The TBE 10x concentrate contains 1.3M TRIS, 450 mM boric acid and 25 mM EDTA in water.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)