31670
Dietiletere
≥99.8% (GC), contains 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer, suitable for UV/Vis spectroscopy
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Dietiletere, suitable for UV/Vis spectroscopy, ≥99.8% (GC)
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
320 °F
contiene
2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Limite di esplosione
36.5 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. ebollizione
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 0.8
λ: 230 nm Amax: 0.45
λ: 250 nm Amax: 0.12
λ: 280 nm Amax: 0.07
λ: 310 nm Amax: 0.005
Stringa SMILE
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)