Documenti fondamentali
309958
Sigma-Aldrich
Dietiletere
≥99.9%, spectrophotometric grade, inhibitor-free
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Beilstein:
1696894
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Grado:
spectrophotometric grade
Saggio:
≥99.9%
P. ebollizione:
34.6 °C (lit.)
Tensione di vapore:
28.69 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Dietiletere, spectrophotometric grade, ≥99.9%, inhibitor-free
Grado
spectrophotometric grade
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
28.69 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
320 °F
Limite di esplosione
36.5 %
Impurezze
≤0.03% water
≤1 ppm peroxides (as H2O2)
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. ebollizione
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 218 nm Amax: 1.0
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 275 nm Amax: 0.04
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Altre note
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Daniel L Villeneuve et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 68(1), 20-32 (2007-04-24)
An in vitro steroidogenesis assay using H295R human adenocarcinoma cells has been suggested as a possible alternative to gonad explant assays for use as a Tier I screening assay to detect endocrine active chemicals capable of modulating steroid hormone synthesis.
Daniel L Villeneuve et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 104(1), 113-123 (2008-04-10)
A number of environmental contaminants and plant flavonoid compounds have been shown to inhibit the activity of 3beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta(5)-Delta(4) isomerase (3beta-HSD). Because 3beta-HSD plays a critical role in steroid hormone synthesis, inhibition of 3beta-HSD represents a potentially important mode of
Diethyl ether (DEE) as a renewable diesel fuel.
Bailey B, et al.
No. 972978. SAE technical paper (1997)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 471-471 (1994)
Oxidation of secondary alcohols in diethyl ether with aqueous chromic acid. Convenient procedure for the preparation of ketones in high epimeric purity.
Brown HC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(3), 387-390 (1971)