25102
9-(Chloromethyl)anthracene
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (AT)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥97.0% (AT)
Punto di fusione
138-140 °C (lit.)
Fluorescenza
λex 356 nm; λem 412 nm (after derivatisation with sodium acetate)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
ClCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H11Cl/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-9H,10H2
PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)