Documenti fondamentali
317039
Sigma-Aldrich
(+)-B-Methoxydiisopinocampheylborane
Sinonimo/i:
(+)-Diisopinocampheylmethoxyborane
Scegli un formato
5 G
69,50 €
25 G
157,50 €
69,50 €
Prezzo di listino139,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
69,50 €
25 G
157,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H37BO
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.33
Beilstein:
6370228
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
69,50 €
Prezzo di listino139,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
COB([C@H]1CC2CC([C@@H]1C)C2(C)C)[C@H]3CC4CC([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C21H37BO/c1-12-16-8-14(20(16,3)4)10-18(12)22(23-7)19-11-15-9-17(13(19)2)21(15,5)6/h12-19H,8-11H2,1-7H3/t12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,19-/m0/s1
IAQXEQYLQNNXJC-JPDDNCELSA-N
Applicazioni
Both (+)- and (-)-forms are precursors to B-allyldiisopinocampheylborane derivatives, which are subsequently reacted with aldehydes to give homoallylic alcohols[1] and β-amino alcohols[2] of high enantiomeric excess.[3]
Reactant involved in:
  • Oxidative cyclization and alkylation for synthesis of ionomycin
  • Intramolecular conjugate addition for tetrahydropyran synthesis
  • Aldol addition and Suzuki coupling reactions
  • Allylation
  • Synthesis of alkanols
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Organic Chemistry, 56, 401-401 (1991)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 339-339 (1993)
Aldrichimica Acta, 20, 9-9 (1987)