16001
Brij® L4
main component: tetraethylene glycol dodecyl ether
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol dodecyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
tecniche
protein quantification: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.453
HLB
9.7
Densità
~0.95 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2