Documenti
14530C
SAFC
Terreni privi di siero EX-CELL® EBx GRO-I
Animal-component free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Terreni privi di siero EX-CELL® EBx
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Descrizione
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
Disponibilità
not available in Japan
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Componenti
L-glutamine: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
2-8°C
Applicazioni
Il terreno per coltura privo di siero EX-CELL® EBx GRO-I è stato utilizzato per la coltura della linea cellulare EB66 derivata da cellule staminali embrionali di anatra.
Note legali
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
EB66 cell line, a duck embryonic stem cell-derived substrate for the industrial production of therapeutic monoclonal antibodies with enhanced ADCC activity
Stephane Olivier
MAbs, 2(4) (2010)
Contenuto correlato
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation