Documenti fondamentali
24533C
SAFC
Terreni privi di siero EX-CELL® EBx
Animal-component free, Chemically defined, dry powder, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
EX-CELL® EBx Serum-Free Media
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Descrizione
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
Stato
dry powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
2-8°C
Quantità
Formulated to contain 12.4 grams of powder per liter of medium.
Note legali
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)