Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 53,50 € |
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1130,00 € |
Informazioni su questo articolo
53,50 €
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
functional group
carboxylic acid
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
64-17-5
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
Does Product F7050, Fatty Acid Supplement, contain cholesterol?
1 risposta-
Product No. F7050 does not contain cholesterol. If a cholesterol supplement is required, we recommend using Product No. S5542, Synthechol.
Utile?
-
-
Are the fatty acids in Product F7050, Fatty Acid Supplement, esterified?
1 risposta-
The fatty acids in Product No. F7050 are not esterified.
Utile?
-
-
What fatty acids are present in Product F7050, Fatty Acid Supplement?
1 risposta-
The formulation of Product No. F7050 is considered proprietary. The fatty acids and the amount supplied have been found to be optimal for cell growth and protein production.