Documenti fondamentali
12736C
Sigma-Aldrich
Porcine Serum
USA origin, heat inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
HI Porcine Sera, HI Porcine Serum, HI pig sera, HI pig serum, pig sera, pig serum, porcine sera
Scegli un formato
500 ML
68,20 €
68,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
68,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
Origine biologica:
Porcine
Origine:
USA origin
Sterilità:
sterile-filtered
Condizioni di spedizione:
dry ice
68,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
Porcine
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Composizione
hemoglobin, ≤50 mg/dL
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤50 EU/mL endotoxin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Porcine Serum has been used as a supplement in the culture media of primary retinal capillary-derived microvascular endothelial cells.[1]
Azioni biochim/fisiol
Serum is mostly required as a supplement to cell culture media. It contains macromolecules, carrier proteins, attachment and spreading factors, low molecular weight nutrients, and hormones and growth factors.[2]
Porcine Serum is commonly used as a media supplement in virus and mycoplasma production applications, as well as certain specialized applications.
Nota sulla preparazione
Collected from adult animals.
Risultati analitici
Endotoxin tested
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Myeloid angiogenic cells act as alternative M2 macrophages and modulate angiogenesis through interleukin-8.
Medina RJ et al.
Molecular Medicine, 17, 1045-1045 (2011)
Alternatives to the use of fetal bovine serum: serum-free cell culture.
Gstraunthaler G
ALTEX, 20, 275-275 (2003)
Articoli
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.