10112001
COCA cell line from mouse
Sinonimo/i:
COCA cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse skin
Confezionamento
tube of 5 μg 10112001-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10112001-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
See Segrelles et al 2011
Morfologia
Epithelial
Prodotti
See Segrelles et al 2011
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Confezionamento
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)