Vai a
01423
N-Acetyl-D-penicillamine
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
NAP, NAPA, N-Acetyl-3-mercapto-D-valine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
221,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.25
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
239-585-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1724742
221,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
derivatization grade ((HPLC))
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +10±2°, c = 1% in ethanol
technique(s)
HPLC: suitable (derivatization)
color
white
mp
185-190 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](C(O)=O)C(C)(C)S
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(9)8-5(6(10)11)7(2,3)12/h5,12H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
MNNBCKASUFBXCO-YFKPBYRVSA-N
Application
Chiral reagent for the precolumn derivatization of amino acids or amino alcohols; the diastereoisomers formed can be efficiently resolved by HPLC on conventional reversed-phase columns[1]
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-D-penicillamine (NAP or NAPA), a thiol compound, is often used as a control molecule in studies involving nitric oxide donor molecules such as S-nitroso-N-acetyl-dl-penicillamine (SNAP) and sodium nitroprusside (SNP). N-acetyl-D-penicillamine (NAPA) is also used as a heavy metal chelator.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P03100001501006PHR2638
Penicillamine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0310000
Penicillamine
Penicillamine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1501006
Penicillamine
Penicillamine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2638
Penicillamine
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
powder
grade
derivatization grade ((HPLC))
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
technique(s)
HPLC: suitable (derivatization)
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.0% (T)
assay
-
assay
-
assay
-
optical activity
[α]20/D +10±2°, c = 1% in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
mp
185-190 °C (dec.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)