Documenti fondamentali
N10950
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.11
Beilstein:
507540
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Per informazioni sul prodotto N10950, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.2 (vs air)
Tensione di vapore
0.15 mmHg ( 20 °C)
50 mmHg ( 120 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
899 °F
Limite di esplosione
40 %
dilution
(for general lab use)
Indice di rifrazione
n20/D 1.551 (lit.)
pH
8-8.5 (20 °C, 1 g/L)
P. ebollizione
210-211 °C (lit.)
Punto di fusione
5-6 °C (lit.)
Densità
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Nitrobenzene is an aromatic compound that can be prepared by the nitration of benzene with nitric acid and sulfuric acid mixture.[1] Reduced graphene oxide catalyzed reduction of nitrobenzene has been reported to form N-phenylhydroxylamine as an intermediate.[2] The ability of nitrobenzene to cause DNA damage has been assessed in tobacco by single-cell gel electrophoresis (SCGE). The mechanism of photolysis of nitrobenzene has been reported.[3]
Applicazioni
Nitrobenzene may be used as an oxidizing agent in the oxidative carbonylation of methanol in the presence of palladium diphosphane complexes.[4]
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Reduced graphene oxide as a catalyst for hydrogenation of nitrobenzene at room temperature.
Gao Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(8), 2432-2434 (2011)
Mechanistic Study of the Oxidative Carbonylation of Methanol Catalyzed by Palladium Diphosphane Complexes with Nitrobenzene as Oxidant.
Mooibroek TJ, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2012(9), 1403-1412 (2012)
Photodissociation dynamics of nitrobenzene and o-nitrotoluene.
Lin MF, et al.
J. Chem. Phys. , 126(6), 064310-064310 (2007)
Nitrobenzene and Nitrotoluenes.
Dugal, M.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2005)
Wataru Kosaka et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(16), 1594-1596 (2012-11-24)
A porous one-dimensional coordination chain compound, [Ru(2)(p-F-PhCO(2))(4)(phz)] (; p-F-PhCO(2)(-) = para-fluorobenzoate; phz = phenazine) derived by drying its nitrobenzene-solvated compound, specifically adsorbs CO(2) at 195 K in a stepwise sorption manner.