Documenti fondamentali
491268
Sigma-Aldrich
Isoamyl nitrite-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinonimo/i:
15N Labeled isoamyl nitrite, Isopentyl nitrite-15N
Scegli un formato
500 MG
2.730,00 €
2.730,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
2.730,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH2O15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
2.730,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.386 (lit.)
P. ebollizione
99 °C (lit.)
Densità
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)CCO[15N]=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3/i6+1
OWFXIOWLTKNBAP-PTQBSOBMSA-N
Applicazioni
This product may be used as an analytical standard.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4