A4514
Ammonio cloruro
ReagentPlus®, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Salmiac
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for SM 5210
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 160.4 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
powder or crystals
pH
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
340 °C (subl.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 100 mg/mL
Stringa SMILE
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 3,4-dihydropyrimidin- 2-(1H)-ones
- diindolylmethanes
- 2-arylbenzothiazoles derivatives
- 4(3H)-quinazolinones
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.