Vai a
09718
Ammonio cloruro
BioUltra, ≥99.5% (AT)
Sinonimo/i:
Salmiac
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
55,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
167,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
53.49
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050207
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.26
EC Number:
235-186-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4371014
Assay:
≥99.5% (AT)
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder or crystals
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
55,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
1.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (AT)
form
powder or crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
4.5-5.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤2 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤2 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.021, λ: 280 nm Amax: ≤0.019
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
21333032637209724
Ammonio cloruro BioUltra, ≥99.5% (AT)
Sigma-Aldrich
09718
Ammonio cloruro
Ammonio cloruro tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
09724
Ammonio cloruro
description
BioUltra, ≥99.5% (AT)
description
ACS reagent, ≥99.5%
description
99.99% trace metals basis
description
tested according to Ph. Eur.
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks
form
crystalline
form
crystalline powder
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.5%
assay
99.99% trace metals basis
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonio cloruro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
12125-02-9
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)