213330
Ammonio cloruro
ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Salmiac
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 5210
Densità del vapore
1.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 160.4 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Impurezze
≤0.005% insolubles
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
pH
4.5-5.5 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
340 °C (subl.) (lit.)
Anioni in tracce
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Stringa SMILE
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Inorganic ammonium ions (NH4+) effectively catalyze the aldol condensation of carbonyl compounds. It serves as a source of nitrogen during the preparation of trimethylamine hydrochloride (TMA·HCl).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articoli
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.