Documenti fondamentali
901230
Sigma-Aldrich
Ammonio cloruro
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Salmiac
About This Item
Formula condensata:
NH4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
53.49
Beilstein:
4371014
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
Densità del vapore
1.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 160.4 °C)
Nome Commerciale
Redi-Dri
Saggio
≥99.5%
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤0.005% insolubles
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
pH
4.5-5.5 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
340 °C (subl.) (lit.)
Anioni in tracce
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Stringa SMILE
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Crystals of ammonium chloride (NH4Cl) belong to the cubic crystal system. It can be synthesized by reacting HCl with aqueous ammonia solutions. NH4Cl is formed as a by-product during soda manufactured by Solvay process.[1]
Applicazioni
Ammonium chloride (NH4Cl) has been used as one of the components of red blood cell (RBC) lysis buffer for use in various studies.[2][3] It may be used as a catalyst in the preparation 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones.[4]
Inorganic ammonium ions (NH4+) effectively catalyze the aldol condensation of carbonyl compounds.[5] It serves as a source of nitrogen during the preparation of trimethylamine hydrochloride (TMA·HCl).[6]
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Mark E Kusek et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (83)(83), e50823-e50823 (2014-01-17)
Mucosal surfaces serve as protective barriers against pathogenic organisms. Innate immune responses are activated upon sensing pathogen leading to the infiltration of tissues with migrating inflammatory cells, primarily neutrophils. This process has the potential to be destructive to tissues if
Immune Cell Isolation from Mouse Femur Bone Marrow.
Liu X and Quan N.
Bio-protocol, 5(20) (2015)
Selective Synthesis of Trimethylamine by Catalytic N-Methylation of Ammonia and Ammonium Chloride by utilizing Carbon Dioxide and Molecular Hydrogen.
Beydoun K, et al.
ChemCatChem, 8(1), 135-138 (2016)
Barbara Nozière et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(15), 3864-3872 (2010-04-02)
In natural environments such as atmospheric aerosols, organic compounds coexist with inorganic salts but, until recently, were not thought to interact chemically. We have recently shown that inorganic ammonium ions, NH(4)(+), act as catalysts for acetal formation from glyoxal, a
Ammonium chloride-catalyzed one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones under solvent-free conditions
Shaabani A, et al
Tetrahedron Letters, 44, 857-859 (2003)
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.