71702
Sodium iodate
puriss. p.a., ≥99.5% (RT)
Prodotti consigliati
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5% (RT)
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤0.005% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Solubilità
water: soluble(lit.)
Densità
4.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤200 mg/kg
iodide (I-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
[Na+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?